Vinyl benzoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21805.22
B21805.36
B21805.22EA
84.1
EUR
B21805.22
B21805.36
Vinyl benzoate 95%
Vinyl benzoate
Purity: 95%
CAS No.: 769-78-8
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.529
Boiling Point: 73-74°/8mm
Beilstein Reference: 2041125
MDL No.: MFCD00048141
Fórmula:
C₉H₈O₂ Peso Molecular: 148.16 g/mol Ponto de ebulição: 73…74 °C (8 mmHg) Densidade: 1.070 Ponto de Inflamação: 82 °C (180 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048141 Número CAS: 769-78-8 EINECS: 212-214-3 |