Print…
Diethyl terephthalate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
B21401.09 B21401.18
B21401.09EA 53.4 EUR
B21401.09 B21401.18
Diethyl terephthalate 95%
Diethyl terephthalate
Purity: 95% CAS No.: 636-09-9 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD00039891
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Densidade: 1,100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039891
Número CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1