Print…
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
B20988.03 B20988.06
B20988.03EA 89.3 EUR
B20988.03 B20988.06
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Purity: 97% CAS No.: 108124-17-0 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 181-184° MDL No.: MFCD00221070
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 181…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221070
Número CAS: 108124-17-0