Print…
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20817.06 B20817.14
B20817.06EA 88 EUR
B20817.06 B20817.14
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Rubidium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 18909-68-7 Molecular Formula: BF4Rb Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00083071
Fórmula: BF₄Rb
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083071
Número CAS: 18909-68-7
EINECS: 242-660-4