2-(2-Hexiloxietoxi)etanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
B20774.0D
B20774.0F
B20774.AP
B20774.0DEA
822
EUR
B20774.0D
B20774.0F
B20774.AP
2-(2-Hexiloxietoxi)etanol ≥97%
2-(2-Hexiloxietoxi)etanol
Purity: 97%
CAS No.: 112-59-4
Molecular Formula: C10H22O3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4370
Melting Point: -40°
Boiling Point: 259-261°
Beilstein Reference: 1743959
MDL No.: MFCD00010703
Fórmula:
C₁₀H₂₂O₃ Peso Molecular: 190.28 g/mol Ponto de ebulição: 259…261 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 0.932 Ponto de Inflamação: 123 °C (253 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010703 Número CAS: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |