Print…
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
A18217.06 A18217.14 A18217.22
A18217.06EA 68.4 EUR
A18217.06 A18217.14 A18217.22
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate ≥97%
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 448-61-3 Molecular Formula: C23H17BF4O Formula Weight: 396.20 Melting Point: 248-254° Beilstein Reference: 3586533
Fórmula: C₂₃H₁₇BF₄O
Peso Molecular: 396.19 g/mol
Ponto de Fusão: 248…254 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012001
Número CAS: 448-61-3
EINECS: 207-186-4