Print…
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
A17871.14 A17871.22
A17871.14EA 57.8 EUR
A17871.14 A17871.22
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 433-06-7 Molecular Formula: C9H9F3O3S Formula Weight: 254.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 87-92°/0.1mm Beilstein Reference: 2699394 MDL No.: MFCD00000443
Fórmula: C₉H₉F₃O₃S
Ponto de ebulição: 87…92 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 37…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000443
Número CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5