TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17754.14
A17754.22
A17754.14EA
47.7
EUR
A17754.14
A17754.22
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Purity: 99%
CAS No.: 29915-38-6
Molecular Formula: (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Formula Weight: 243.28
Melting Point: 239-241° dec.
MDL No.: MFCD00007538
Fórmula:
C₇H₁₇NO₆S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007538 Número CAS: 29915-38-6 EINECS: 249-954-1 |