Brij® 35
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15809.30
A15809.0B
A15809.0I
A15809.30EA
32.4
EUR
A15809.30
A15809.0B
A15809.0I
Brij® 35
Brij® 35
CAS No.: 9002-92-0
Molecular Formula: C58H118O24
Formula Weight: 1199.57
Physical Form: Waxy solid
Appearance: White
Melting Point: ca 35-40°
MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Fórmula:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Ponto de Fusão: ∼ 35…40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00080891 Número CAS: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |