Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
A15708.14
A15708.22
A15708.36
A15708.14EA
97
EUR
A15708.14
A15708.22
A15708.36
Pyridinium-p-toluenesulphonate ≥98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 24057-28-1
Molecular Formula: C12H13NO3S
Formula Weight: 251.31
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3764305
Fórmula:
C₁₂H₁₃NO₃S Ponto de Fusão: 116…120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013108 Número CAS: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |