Ethyl vinyl ether ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com N,N-dietilanilina
A15691.0F
A15691.AK
A15691.AP
A15691.0FEA
180
EUR
A15691.0F
A15691.AK
A15691.AP
Ethyl vinyl ether ≥99% estabilizada
Ethyl vinyl ether
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 109-92-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Ether-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605351
UN No.: 1302
MDL No.: MFCD00009248
Fórmula:
C₄H₈O Peso Molecular: 72.11 g/mol Ponto de ebulição: 33…34 °C Ponto de Fusão: –115 °C Densidade: 0.754 Ponto de Inflamação: –45 °C (–49 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009248 Número CAS: 109-92-2 EINECS: 203-718-4 UN: 1302 ADR: 3 I |