Pyridinium tribromide tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
A15684.14
A15684.22
A15684.36
A15684.14EA
50.2
EUR
A15684.14
A15684.22
A15684.36
Pyridinium tribromide tech. 90%, Grau técnico
Pyridinium tribromide
Purity: 90%
CAS No.: 39416-48-3
Molecular Formula: C5H5N.HBr3
Formula Weight: 319.82
Melting Point: 128-136°
Beilstein Reference: 3690144
Merck Reference: 14,7973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013223
Fórmula:
C₅H₆Br₃N Ponto de Fusão: 128…136 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013223 Número CAS: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,7973 |