Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
A15400.06
A15400.14
A15400.22
A15400.06EA
54.4
EUR
A15400.06
A15400.14
A15400.22
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2967-66-0
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 86-87°/10mm
Beilstein Reference: 1963288
MDL No.: MFCD00042324
Fórmula:
C₉H₇F₃O₂ Peso Molecular: 204.15 g/mol Ponto de ebulição: 86…87 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 13…14 °C Densidade: 1.268 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042324 Número CAS: 2967-66-0 |