Print…
5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
A14840.18 A14840.30
A14840.18EA 71.5 EUR
A14840.18 A14840.30
5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
5-Bromo-2-furoic acid
Purity: 99% CAS No.: 585-70-6 Molecular Formula: C5H3BrO3 Formula Weight: 190.99 Melting Point: 188-192° Beilstein Reference: 118354
Fórmula: C₅H₃BrO₃
Ponto de Fusão: 188…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003239
Número CAS: 585-70-6
EINECS: 209-559-7