Triethyloxonium tetrafluoroborate ≥95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
em éter
A14420.14
A14420.22
A14420.14EA
91.9
EUR
A14420.14
A14420.22
Triethyloxonium tetrafluoroborate ≥95% estabilizada
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Stabilized with 3-5% diethyl ether
Purity: 95%
CAS No.: 368-39-8
Molecular Formula: C6H15BF4O
Formula Weight: 189.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 3598090
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00044423
Fórmula:
C₆H₁₅BF₄O Peso Molecular: 189.99 g/mol Ponto de Fusão: 84…89 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00044423 Número CAS: 368-39-8 EINECS: 206-705-1 UN: 2925 ADR: 4.1 II |