Print…
2-Bromoterephthalic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14393.06 A14393.14 A14393.22
A14393.06EA 67.1 EUR
A14393.06 A14393.14 A14393.22
2-Bromoterephthalic acid ≥97%
2-Bromoterephthalic acid
Purity: 97% CAS No.: 586-35-6 Molecular Formula: C8H5BrO4 Formula Weight: 245.03 Melting Point: 297-300° Beilstein Reference: 2616163 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002403
Fórmula: C₈H₅BrO₄
Peso Molecular: 245.03 g/mol
Ponto de Fusão: 297…300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002403
Número CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
ADR: 6.1 III