Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
A14316.06
A14316.14
A14316.06EA
36.2
EUR
A14316.06
A14316.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Fórmula:
C₉H₇F₃O₂ Peso Molecular: 204.15 g/mol Ponto de ebulição: 80…82 °C (15 mmHg) Densidade: 1.295 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043543 Número CAS: 2557-13-3 |