2-Furohydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
A13630.09
A13630.18
A13630.09EA
52.8
EUR
A13630.09
A13630.18
2-Furohydrazide ≥98%
2-Furohydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 3326-71-4
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 114435
Fórmula:
C₅H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 77…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003235 Número CAS: 3326-71-4 EINECS: 222-046-2 |