Print…
4-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
A12859.06 A12859.14 A12859.22
A12859.06EA 36.2 EUR
A12859.06 A12859.14 A12859.22
4-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 1822-51-1 Molecular Formula: C6H62N.HCl Formula Weight: 164.04 Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 3689154 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012826
Fórmula: C₆H₇Cl₂N
Peso Molecular: 164.03 g/mol
Ponto de Fusão: 166…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012826
Número CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III