Print…
Methyl-2-methyl-3-furoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-methyl-3-furoate
A11979.14 A11979.22
A11979.14EA 80.1 EUR
A11979.14 A11979.22
Methyl-2-methyl-3-furoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-furoate
Purity: 97% CAS No.: 6141-58-8 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4745 Boiling Point: 71-72°/20mm Beilstein Reference: 1342040 MDL No.: MFCD00003249
Fórmula: C₇H₈O₃
Ponto de ebulição: 71…72 °C (20 mmHg)
Densidade: 1,114
Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003249
Número CAS: 6141-58-8
EINECS: 228-132-6