Triphenylphosphine dibromide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dibromotriphenylphosphorane
A11552.09
A11552.18
A11552.30
A11552.09EA
47.2
EUR
A11552.09
A11552.18
A11552.30
Triphenylphosphine dibromide 96%
Triphenylphosphine dibromide
Purity: 96%
CAS No.: 1034-39-5
Molecular Formula: (C6H5)3PBr2
Formula Weight: 422.10
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 917652
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000054
Fórmula:
C₁₈H₁₅Br₂P Ponto de Fusão: ∼ 260 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000054 Número CAS: 1034-39-5 EINECS: 213-855-1 UN: 3261 ADR: 8,II |