2-Furoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
A11454.22
A11454.36
A11454.22EA
35.1
EUR
A11454.22
A11454.36
2-Furoic acid ≥98%
2-Furoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88-14-2
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 137°(278°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 230-232° subl.
Beilstein Reference: 110149
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003238
Fórmula:
C₅H₄O₃ Ponto de ebulição: 230…232 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 127…132 °C Ponto de Inflamação: 137 °C (278 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003238 Número CAS: 88-14-2 EINECS: 201-803-0 Merck Index: 14,4307 |