Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10799.09
A10799.18
A10799.30
A10799.09EA
28.2
EUR
A10799.09
A10799.18
A10799.30
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 41727-47-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 2373854
Fórmula:
C₈H₆Br₂O₃ Ponto de Fusão: 123…125 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016416 Número CAS: 41727-47-3 EINECS: 255-521-8 |