5-Nitro-2-furoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10597.06
A10597.14
A10597.22
A10597.06EA
55.5
EUR
A10597.06
A10597.14
A10597.22
5-Nitro-2-furoic acid ≥98%
5-Nitro-2-furoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 645-12-5
Molecular Formula: C5H3NO5
Formula Weight: 157.08
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 139373
Fórmula:
C₅H₃NO₅ Ponto de Fusão: 186…188 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003240 Número CAS: 645-12-5 EINECS: 211-432-6 |