Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
A10541.14
A10541.06
A10541.09
A10541.14EA
288
EUR
A10541.14
A10541.06
A10541.09
Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Methyl-3-methyl-2-furoate
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Fórmula:
C₇H₈O₃ Peso Molecular: 140.14 g/mol Ponto de ebulição: 60 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 33…37 °C Ponto de Inflamação: 82 °C (180 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014110 Número CAS: 6141-57-7 EINECS: 228-131-0 |