1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10154.0B
A10154.30
A10154.0BEA
88.5
EUR
A10154.0B
A10154.30
1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 140-31-8
Molecular Formula: C6H15N3
Formula Weight: 129.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -19°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 104363
UN No.: 2815
MDL No.: MFCD00005971
Fórmula:
C₆H₁₅N₃ Peso Molecular: 129.21 g/mol Ponto de ebulição: 222 °C Ponto de Fusão: –19 °C Densidade: 0.983 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005971 Número CAS: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 UN: 2815 ADR: 8 III |