Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% para absorção atômica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
87262.03
87262.06
87262.03EA
32.1
EUR
87262.03
87262.06
Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% para absorção atômica
Copper(II) cyclohexanebutyrate
CAS No.: 2218-80-6
Molecular Formula: C20H34CuO4
Formula Weight: 402.01
Physical Form: Powder
Melting Point: 126° dec.
MDL No.: MFCD00036399
Fórmula:
C₂₀H₃₄CuO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036399 Número CAS: 2218-80-6 EINECS: 218-723-7 |