Gallium(III) ethanolate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Gallium(III) ethoxide
44859.03
44859.06
44859.03EA
83.1
EUR
44859.03
44859.06
Gallium(III) ethanolate
Gallium(III) ethanolate
CAS No.: 2572-25-0
Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3
Formula Weight: 204.90
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD01866730
Fórmula:
C₆H₁₅GaO₃ Densidade: 1,25 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01866730 Número CAS: 2572-25-0 |