Aluminium triethanolate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41336.09
41336.18
41336.30
41336.09EA
59.6
EUR
41336.09
41336.18
41336.30
Aluminium triethanolate
Aluminium triethanolate
CAS No.: 555-75-9
Molecular Formula: C6H15AlO3
Formula Weight: 162.16
Physical Form: Powder/ Chunks
Density: 1.142
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 154-159°
Boiling Point: 320°
Merck Reference: 14,338
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00009658
Fórmula:
C₆H₁₅AlO₃ Ponto de ebulição: 320 °C Ponto de Fusão: 154…159 °C Densidade: 1,142 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009658 Número CAS: 555-75-9 EINECS: 209-105-8 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,338 |