trans-Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride ≥99.95% (baseado em metais) Pd ≥ 14.7%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
41245.03
41245.06
41245.14
41245.03EA
82.5
EUR
41245.03
41245.06
41245.14
trans-Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride ≥99.95% (baseado em metais) Pd ≥ 14.7%, Premion®
trans-Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Purity: 99.95%
CAS No.: 13965-03-2
Molecular Formula: PdCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 701.91
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 310° dec.
MDL No.: MFCD00009593
Fórmula:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Peso Molecular: 701.91 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 310 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009593 Número CAS: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |