cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) ≥99.95% (baseado em metais) Pt ≥ 24.2%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pt(PPh₃)₂Cl₂
41008.06
41008.03
41008.06EA
765
EUR
41008.06
41008.03
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) ≥99.95% (baseado em metais) Pt ≥ 24.2%, Premion®
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II)
Purity: 99.95%
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010825
Fórmula:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ Peso Molecular: 790.56 g/mol Ponto de Fusão: 310 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010825 Número CAS: 15604-36-1 |