Tantalum(V) methanolate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
18839.06
18839.14
18839.06EA
201
EUR
18839.06
18839.14
Tantalum(V) methanolate
Tantalum(V) methanolate
CAS No.: 865-35-0
Molecular Formula: C5H15O5Ta
Formula Weight: 336.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 50°
Boiling Point: 189°/10mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00058817
Fórmula:
C₅H₁₅O₅Ta Ponto de ebulição: 189 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 50 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00058817 Número CAS: 865-35-0 UN: 3181 ADR: 4.1,III |