Print…
(±)-α-Terpineol ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
16285.22 16285.36 16285.14
16285.22EA 63.5 EUR
16285.22 16285.36 16285.14
(±)-α-Terpineol ≥96%
(±)-α-Terpineol
Purity: 96% CAS No.: 98-55-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.24 Flash Point: 90°(194°F) Physical Form: Liquid Density: 0.930 Refractive Index: 1.4830 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 31-32° Boiling Point: 210-219° Merck Reference: 14,9171 MDL No.: MFCD00001557
A naturally-occuring monoterpene alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 210…219 °C
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Densidade: 0.930
Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001557
Número CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6