Magnesium ethanolate (21 - 22% Mg)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
14264.30
14264.A1
14264.30EA
147
EUR
14264.30
14264.A1
Magnesium ethanolate (21 - 22% Mg)
Magnesium ethanolate
CAS No.: 2414-98-4
Molecular Formula: C4H10MgO2
Formula Weight: 114.44
Physical Form: Granular
Density: 1.01
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 270° dec.
Beilstein Reference: 3678841
UN No.: 3205
MDL No.: MFCD00009060
Fórmula:
C₄H₁₀MgO₂ Peso Molecular: 114.43 g/mol Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição) Densidade: 1.01 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009060 Número CAS: 2414-98-4 EINECS: 219-323-5 UN: 3205 ADR: 4.2 II |