Print…
Ammonium pentaborate octahydrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12294.36 12294.A3
12294.36EA 83.1 EUR
12294.36 12294.A3
Ammonium pentaborate octahydrate ≥99%
Ammonium pentaborate octahydrate
Purity: 99.0% CAS No.: 12046-03-6 Molecular Formula: (NH4)2B10O16.8H2O Formula Weight: 544.29 (400.17anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00135839
Fórmula: H₄B₅NO₈·8H₂O
Peso Molecular: 344.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135839
Número CAS: 12046-03-6
EINECS: 234-521-1