Silver perchlorate monohydrate ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 14242-05-8
Molecular Formula: AgClO4.H2O
Formula Weight: 225.34 (207.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.800
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 485° dec.
Merck Reference: 14,8523
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149128
Fórmula:
AgClO₄·1H₂O Densidade: 2,800 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149128 Número CAS: 14242-05-8 EINECS: 232-035-4 UN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8523 |