cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) (≥24,2% Pt)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pt(PPh₃)₂Cl₂
10492.03
10492.MD
10492.03EA
183
EUR
10492.03
10492.MD
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II) (≥24,2% Pt)
cis-Dichlorobis(triphenylphosphite)platinum(II)
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00010825
Fórmula:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ Peso Molecular: 790.56 g/mol Ponto de Fusão: 310 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010825 Número CAS: 15604-36-1 |