Print…
4-Methylphthalic anhydride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 44.2 EUR
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
4-Methylphthalic anhydride 96%
4-Methylphthalic anhydride
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041856
Número CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
Encomendar
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %