Print…
3-Methylphthalic anhydride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
414780050 414780250
ACRO414780050EA 104 EUR
ACRO414780050 ACRO414780250
3-Methylphthalic anhydride 96%
3-Methylphthalic anhydride
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047316
Número CAS: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
Encomendar
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with TBAH ≥95 %