Print…
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromopropanoate
409811000 409810250
ACRO409811000EA 134 EUR
ACRO409811000 ACRO409810250
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Ethyl-3-bromopropionate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 69…71 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,419 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000251
Número CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %