Print…
Diethyl terephthalate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250 407451000
ACRO407450250EA 128 EUR
ACRO407450250 ACRO407451000
Diethyl terephthalate 98%
Diethyl terephthalate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Ponto de Inflamação: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039891
Número CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %