Print…
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
402460010 402462500 402460025
ACRO402460010EA 37.4 EUR
ACRO402460010 ACRO402462500 ACRO402460025
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Fórmula: C₂₂H₄₂O₄
Ponto de ebulição: 210…218 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,924 g/cm³
Ponto de Inflamação: 196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009496
Número CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA