Print…
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 22.8 EUR
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Fórmula: C₆H₁₅N₃
Ponto de Fusão: –19 °C
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005971
Número CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %