Print…
1-Formylpiperazine 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388490250 388491000
ACRO388490250EA 59.2 EUR
ACRO388490250 ACRO388491000
1-Formylpiperazine 90%
1-Formylpiperazine
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 105…107 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005963
Número CAS: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %