Print…
Diethylaluminium chloride 0.9 M em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DEAC, Diethylaluminum chloride
381151000 381158000
381151000.EA 63.3 EUR
381151000. 381158000.
Diethylaluminium chloride 0.9 M em tolueno, AcroSeal®
Diethylaluminium chloride
Fórmula: C₄H₁₀AlCl
Peso Molecular: 120.56 g/mol
Ponto de ebulição: 208
Ponto de Fusão: -50
Densidade: 0.961
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000459
Número CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Strength 11.5 to 12.5 % (on Al basis)