Print…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
367120010 367120050
ACRO367120010EA 46.3 EUR
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
Fórmula: C₁₁H₁₃F₃N₂
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040765
Número CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
UN: 3259
ADR: 8,III