Print…
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 40.7 EUR
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CF₃LiO₃S
Ponto de Fusão: 423 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013227
Número CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)