Print…
Brij® 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
347185000 347181000
ACRO347185000EA 83.8 EUR
ACRO347185000 ACRO347181000
Brij® 98
Brij® 98
Fórmula: C₅₈H₁₁₆O₂₁
Peso Molecular: 1149.55 g/mol
Ponto de ebulição: >100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 1.07 g/cm³
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074369
Número CAS: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
Encomendar
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 50 to 65 mg KOH/g