Print…
Retinol all trans 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: all-trans-Retinol, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol, Vitamin A alcohol
347071000 347070010 347072500 347075000
ACRO347071000EA 55.6 EUR
ACRO347071000 ACRO347070010 ACRO347072500 ACRO347075000
Retinol all trans 95%
Retinol all trans
Fórmula: C₂₀H₃₀O
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001552
Número CAS: 68-26-8
EINECS: 200-683-7
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %