Print…
1-Acetylpiperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
346830050 346830250
ACRO346830050EA 38.9 EUR
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058676
Número CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %